Documentos Principais
860578P
Avanti
C24 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860578P, powder
Sinônimo(s):
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H96N2O11S
Número CAS:
Peso molecular:
909.35
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860578P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860578P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,
chave InChI
DVNDZUUWWJPMSI-RYBIKTNWSA-N
Descrição geral
3-O-sulfogalactosylceramide, also called as sulfatide, is a sulfoglycolipid produced by ceramide galactosyltransferase and cerebroside sulfotransferase. It was first extracted from the human brain. Sulfatide is found majorly in the cellular membrane, Golgi apparatus and lysosomes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sulfatide regulates the biological functions of microbial infection, hemostasis, nervous system and immune system. Accumulation of lysosomal sulfatide leads to metachromatic leukodystrophy (MLD). Sulfatide modulates protein trafficking, signal transduction and neuronal cell differentiation.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860578P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Medical Applications of Mass Spectrometry (2011)