Key Documents
860150P
Avanti
C18:0 GB4 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
C18:0 GB4 Globoside (GalNAcb1,3Gala1,4Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C62H114N2O23
Peso molecular:
1255.57
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99 (TLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
Aplicação
Lipids research
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3