Documentos Principais
860722P
Avanti
C17:0 iGB3 (synthetic)
powder
Sinônimo(s):
C17:0 Isoglobotriaosylceramide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H99NO18
Número CAS:
Peso molecular:
1038.35
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 500 μg (860722P-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Isoglobotriaosylceramide (iGB3) is a glycosphingolipid. It is produced in the lysosomal compartment by antigen presenting cells in mammals.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Isoglobotriaosylceramide (iGB3) acts as an antigen and is involved in activating natural killer T (NKT) cells. It is also implicated as a carbohydrate ligand for several receptors.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860722P-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Humans lack iGb3 due to the absence of functional iGb3-synthase: implications for NKT cell development and transplantation
Christiansen D, et al.
PLoS Biology, 6(7) (2008)