Key Documents
860145P
Avanti
C18:0 GD2 Ceramide (d18:1/18:0)
new
Sinônimo(s):
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C78H138N4O34
Número CAS:
Peso molecular:
1675.94
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860145P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Aplicação
Lipids research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860145P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3