G9652
Monosialoganglioside GM1 from bovine brain
lyophilized powder, BioXtra, γ-irradiated, ≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
Ganglioside GM1, monosialo
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~1540
técnica(s)
blocking: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
chloroform/methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H](O[C@@]5(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O5)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C73H131N3O31/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-52(86)76-44(45(83)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-99-69-61(93)59(91)63(50(38-79)102-69)104-71-62(94)67(98-41-47(85)55(87)66-53(74-42(3)81)46(84)35-73(97,107-66)72(95)96)64(51(39-80)103-71)105-68-54(75-43(4)82)65(57(89)49(37-78)100-68)106-70-60(92)58(90)56(88)48(36-77)101-70/h31,33,44-51,53-71,77-80,83-85,87-94,97H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,74,81)(H,75,82)(H,76,86)(H,95,96)/b33-31+/t44?,45?,46-,47?,48+,49+,50+,51+,53+,54+,55?,56-,57-,58-,59+,60+,61+,62+,63+,64-,65+,66+,67+,68-,69+,70-,71-,73-/m0/s1
chave InChI
CNLVNZJJSHZYAS-ALSOZVJRSA-N
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Monosialoganglioside GM1 was one of many mono- and oligosaccharide ligands studied for their affinity for NKR-P1, a membrane protein on natural killer cells, which contains an extracellular Ca2+-dependent lectin domain. Monosialoganglioside GM1 is effective in partially correcting the consequences of neuroinjury in a number of in vivo and in vitro model systems.
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?