C3062
Anti-Cholera Toxin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Cholera Toxin Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: 1:16
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:8,000
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- quantitative ganglioside-dependent enzyme-linked immunoassay (ELISA)
- double immunodiffusion
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1