227040
Anti-Cholera Toxin, B-Subunit Goat pAb
lyophilized, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Cholera Antibody, Cholera Toxin Detection, Goat Anti-Cholera Toxin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (1:4000; see application references)
Immunocytochemistry (1:200; see application references)
ELISA (1:10,000; see application references)
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Craig, J.P. 1971. Microbial Toxins 2A, 189.
Selected Citations
Peters, I., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta1788, 964.
Balasubramanian, N., et al. 2007. Nature Cell Biology9, 1381.
Nemchinov, L.G., Et al. 2000. Arch. Virol.145, 2557.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1