A7650
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Goat IgG (whole molecule)–AP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:7,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The suitability of any secondary antibody to a specific immunodetection application is dependent upon its signal development system configuration. Signal development systems are based upon the chemical conjugation of a signal mediator to the secondary antibody. Major secondary antibody signal systems are color (chromogenic), chemiluminescence or fluorescence based and involve the use of enzymes or high affinity binary systems such as biotin:avidin.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3