N183
NBQX disodium salt hydrate
≥98% (HPLC), lyophilized powder, neuroprotective AMPA/kainate glutamate receptor antagonist
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-6-nitro-2,3-dioxo-benzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt hydrate, FG 9202 disodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NBQX disodium salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
, brown to dark red-brown
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].NS(=O)(=O)c1cccc2c1c(cc3nc([O-])c([O-])nc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N4O6S.2Na.H2O/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;;;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
LQSCHRKYVVVUFA-UHFFFAOYSA-L
Informações sobre genes
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901)
Aplicação
- in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) kinetic studies
- as an α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor antagonist for the electrophysiological studies cultured neurons
- in the extracellular solution for current/voltage (I/V) relationship and rectification index experiments in excitatory postsynaptic currents (EPSCs) mediated by NMDA receptors (EPSCNMDAR)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience