C127
CNQX
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, FG-9065
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
chave InChI
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409)
Aplicação
- as an α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)/kainate blocker to study its effects on cytoneme formation in pluripotent embryonic stem cells (pESCs)
- glutamate blocker to reduce the synaptic input during current-clamp recordings in central antennal lobe neurons
- as a non-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor blocker to study its effects on the heart rate in rats
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?