5.04914
CNQX
Sinônimo(s):
CNQX, 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, 6-Cyano-2,3-dihydroxy-7-nitro-quinoxaline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white to yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
chave InChI
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Kainate
Advertência
Outras notas
King, A., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 375.
Long, S. et al. 1990. Br. J. Pharmacol.100, 850.Harris, K., et al. 1989. Brain Res.5, 185Honore, T., et al. 1988. Science.241, 701.Birch, P., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.156, 177.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3