Documentos Principais
5.05986
Sigma-Aldrich
SR 95531
≥98% (HPLC), solid, GABAA receptor antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
SR95531 (Gabazine), GABA A Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531, GABAA Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17N3O3 · xHBr
Número CAS:
Peso molecular:
287.31 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
SR95531 (Gabazine),
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
440 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 25 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[N+H2]=C1N(N=C(C=C1)c2ccc(cc2)OC)CCCC(=O)O
InChI
1S/C15H17N3O3.BrH/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20;/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20);1H
chave InChI
GFZHNFOGCMEYTA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A selective, competitive antagonist of GABAA receptor (IC50 = 440 nM) that does not affect pentobarbitone or etomidate- induced currents even at high concentrations (~100 µM). Also shown to block glycine receptors, but with low affinity (Kb = 190 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
GABAA
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Muroi, Y., et al. 2009. Biophys. J.96, 499.
Beato, M., et al. 2007. J. Physiol.580, 171.
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3