SAB4200844
Anti-Cholera toxin, B Subunit (CTxB) antibody, Mouse monoclonal
clone CTxB-24, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-toxB
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CTxB-24, monoclonal
descrição
Research area: Microbiome
reatividade de espécies
Vibrio cholerae
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using His-tagged recombinant Cholera Toxin B subunit
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200844-100UL | |
SAB4200844-25UL |