860089W
Avanti
C18:0 GT1b (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
C18:0 trisialoganglioside-GT1b (d18:1/18:0, triammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
methanol solution
embalagem
ampule of 1 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)