Documentos Principais
860056P
Avanti
Ganglioside GD1b
powder, Avanti Research - A Croda Brand (60056P)
Sinônimo(s):
Ganglioside GD1b (porcine brain, triammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C84H154N6O39
Número CAS:
Peso molecular:
1872.14
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860056P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (60056P)
tipo de lipídio
sphingolipids
lipid extracts
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)C4)CO)[C@@](NC(C)=O)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ganglioside GD1b is a complex brain ganglioside. It is also present in the serum and are transported by the serum lipoproteins.
Aplicação
Ganglioside GD1b has been used in the purification of GD1b (d20:1−20:0) and GD1b (d20:1−18:0) by high performance liquid chromatography (HPLC) method.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ganglioside GD1b functions as a receptor for BK virus.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Imbalance in fatty-acid-chain length of gangliosides triggers Alzheimer amyloid deposition in the precuneus
Oikawa N, et al.
Testing, 10(3) (2015)
Identification of gangliosides GD1b and GT1b as receptors for BK virus
Low J A, et al.
Journal of virology, 80(3), 1361-1366 (2006)
Imbalance in fatty-acid-chain length of gangliosides triggers Alzheimer amyloid deposition in the precuneus
Oikawa N, et al.
PLoS ONE, 10(3) (2015)
Ganglioside biochemistry
Kolter T.
ISRN Biochemistry, 2012(10), 537-544 (2012)
Structures, biosynthesis, and functions of gangliosides-an overview
Robert K, et al.
Journal of Oleo Science, 60(10), 537-544 (2011)