Documentos Principais
860091W
Avanti
C18:0 GD1a (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
C18:0 disialoganglioside-GD1a (d18:1/18:0, diammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C84H154N6O39
Número CAS:
Peso molecular:
1872.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
methanol solution
embalagem
ampule of 1 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860091W-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)