1616008
USP
1,4-Sorbitan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,4-Anhydro-D-glucitol, 1,4-Anhydro-D-sorbitol, Arlitan
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prostaglandin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
JNYAEWCLZODPBN-JGWLITMVSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Sorbitan Monopalmitate
- Sorbitan Monostearate
- Sorbitan Monolaurate
- Sorbitan Monooleate
- Sorbitan Sesquioleate
- Sorbitan Trioleate
- Sorbitol Sorbitan Solution
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3