PHR2558
1,4-Sorbitan
Sinônimo(s):
1,4-Sorbitan, 1,4-Anhydro-D-glucitol, 1,4-Anhydro-D-sorbitol, Arlitan
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000385
traceable to USP 1616008
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
prostaglandin
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](C1)O)O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
JNYAEWCLZODPBN-JGWLITMVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)