1578500
USP
Prostaglandin A1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic acid, PGA1
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prostaglandin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)C=C1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12-18,21H,2-11H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
chave InChI
BGKHCLZFGPIKKU-LDDQNKHRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Alprostadil.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)