PHR3554
Valacyclovir Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-methyl-L-valinate hydrochloride, N-Methyl-L-valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1707855
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 40 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O4.ClH/c1-8(2)9(16-3)13(22)24-5-4-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(15)19-12(10)21;/h6,8-9,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H3,15,18,19,21);1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
RLJNMIUABOJDNS-FVGYRXGTSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)