Documentos Principais
1576945
USP
Propylene oxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Propylene oxide, (±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
79763
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
família API
propylene oxide
temperatura de autoignição
1378 °F
Lim. expl.
37 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.366 (lit.)
p.e.
34 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Propylene oxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)