1494920
USP
Pantoprazole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pantoprazole
fabricante/nome comercial
USP
pf
239-243 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
chave InChI
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Pantoprazole Sodium
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)