PHR3074
Pantoprazole Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
5-(Difluoromethoxy)-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity B (Ph. Eur.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1494910
família API
pantoprazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
InChI
1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
chave InChI
UKILEIRWOYBGEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)