PHR3075
Pantoprazole Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity C (Ph. Eur.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1494920
família API
pantoprazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
239-243 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14)
chave InChI
HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)