1494909
USP
Pantoprazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pantoprazole sulfone, 5-(Difluoromethoxy)-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfone}-1H-benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pantoprazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)Oc1cc2nc([nH]c2cc1)[S](=O)(=O)Cc3nccc(c3OC)OC
InChI
1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
chave InChI
FCJYMBZQIJDMMM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)