Y0000242
Glibenclamide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl {{4-{2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl}phenyl}sulfonyl}carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glibenclamide, glyburide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)OC)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)OC
InChI
1S/C18H19ClN2O6S/c1-26-16-8-5-13(19)11-15(16)17(22)20-10-9-12-3-6-14(7-4-12)28(24,25)21-18(23)27-2/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
chave InChI
FHUMMCKSSXULQH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)