1485001
USP
Oxybenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, Oxybenzone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxybenzone
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
pf
62-64 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
chave InChI
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
- Dong Quai Root
- Dong Quai Root Powder
- Oxybenzone
- Sichuan Lovage Rhizome
- Sichuan Lovage Rhizome Powder
- St. John′s Wort Flowering Top
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)