1424209
USP
Methylbenzhydrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Methylbenzhydrol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diphenhydramine, cyclizine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(c2c(cccc2)C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
chave InChI
MXHXXJOHFRHBFB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Orphenadrine Citrate
- Orphenadrine Citrate Injection
- Orphenadrine Citrate, Aspirin, and Caffeine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)