C3090000
Cyclizine hydrochloride
(European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
Sinônimo(s):
1-Benzhydryl-4-methylpiperazine hydrochloride, Marezine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cyclizine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H]1(CCN(CC1)C(c3ccccc3)c2ccccc2)C
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
chave InChI
UKPBEPCQTDRZSE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)