Documentos Principais
PHR2071
Supelco
Benzidrol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Difenilmetanol, Benzidrol, Difenilcarbinol, Álcool benzidrílico
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
184.23
Beilstein:
1424379
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000887
traceable to USP 1051602
família API
diphenhydramine, cyclizine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
p.e.
297-298 °C (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
chave InChI
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso desse CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
O benzidrol é um precursor comumente usado na produção de drogas farmacêuticas, como anti-histamínicos, anti-hipertensivos e antialérgicos.
Aplicação
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP e BP, quando disponíveis.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise desse material, insira LRAB8552 no espaço de Documentos abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)