1218016
USP
Diphenhydramine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine hydrochloride, N-Desmethyldiphenhydramine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diphenhydramine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H2](CCOC(c2ccccc2)c1ccccc1)C
InChI
1S/C16H19NO.ClH/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H
chave InChI
OARUOQLHKTZEIM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Diphenhydramine Hydrochloride Oral Powder
- Diphenhydramine Citrate and Ibuprofen Tablets
- Diphenhydramine Hydrochloride
- Diphenhydramine Citrate
- Diphenhydramine Hydrochloride Injection
- Diphenhydramine Hydrochloride Capsules
- Diphenhydramine Hydrochloride Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)