1217909
USP
Diphenhydramine citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzhydramine citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diphenhydramine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
SPCKHVPPRJWQRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Acetaminophen and Diphenhydramine Citrate Tablets
- Diphenhydramine Citrate
- Diphenhydramine Citrate and Ibuprofen Tablets
- Orphenadrine Citrate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3