1379081
USP
Calcium D,L-5-methyltetrahydrofolate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[4-[[(2-Amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calcium d,l-5-methyltetrahydrofolate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H25N7O6.Ca/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
chave InChI
VWBBRFHSPXRJQD-ZEDZUCNESA-L
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the strength and impurity analysis by HPLC according to the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Calcium l-5-Methyltetrahydrofolate Tablets
- Calcium l-5-Methyltetrahydrofolate Capsules
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)