1347880
USP
Isobutyraldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
66 mmHg ( 4.4 °C)
temperatura de autoignição
384 °F
Lim. expl.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.374 (lit.)
pb
63 °C (lit.)
pf
−65 °C (lit.)
densidade
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-11.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-24 °C - closed cup