Documentos Principais
68529
Supelco
Isobutyraldehyde
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
605330
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
66 mmHg ( 4.4 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
temperatura de autoignição
384 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.374 (lit.)
n20/D 1.374
p.e.
63 °C (lit.)
pf
−65 °C (lit.)
solubilidade
60 g/L at 25 °C
densidade
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-11.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-24 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Heptano analytical standard
Supelco
51730
Heptano
Valeraldeído analytical standard
Supelco
42272
Valeraldeído
2-Methyl-1-propanol analytical standard
Supelco
82059
2-Methyl-1-propanol
2-Methoxyethanol analytical standard
Supelco
88907
2-Methoxyethanol
2-Ethoxyethanol analytical standard
Supelco
79109
2-Ethoxyethanol
2,3-Butanedione analytical standard
Supelco
11038
2,3-Butanedione
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were