PHR3038
Methimazole Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxy-2-methylaminoethane, 2,2-Dimethoxy-N-methylethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1411016
família API
methimazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
140 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
chave InChI
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
29 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)