PHR3037
Methimazole
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Methimazole, 1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1411005
família API
methimazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
pf
144-147 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
chave InChI
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3