Y0000336
Thiamazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methimazole, 1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
thiamazole
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
144-147 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
chave InChI
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TPO(7173)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)