1411016
USP
Methimazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxy-2-methylaminoethane, 2,2-Dimethoxy-N-methylethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methimazole
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
140 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
chave InChI
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
29 °C