1331008
USP
12-Hydroxystearic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
12-Hydroxyoctadecanoic acid, 12-HSA, 12-Hydroxystearic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
stearic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
74-76 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
chave InChI
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)