M1556000
Methyl 12-hydroxystearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
12-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyl 12-hydroxystearate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
chave InChI
RVWOWEQKPMPWMQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)