1621008
USP
Stearic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
1 mmHg ( 173.7 °C)
família API
stearic acid
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
361 °C (lit.)
pf
67-72 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
ethanol: soluble
ether: freely soluble
propylene glycol: soluble
water: practically insoluble
densidade
0.845 g/cm3
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Palmitic Acid
- Calcium Stearate
- Sodium Stearate
- Aluminum Monostearate
- Glycerin Suppositories
- Magnesium Stearate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)