303356
Methyl 12-oxooctadecanoate
98%
Sinônimo(s):
Methyl 12-ketostearate, Methyl 12-oxostearate
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
178-180 °C/0.8 mmHg (lit.)
pf
46-48 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
XVSPEBNRFAFNAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)