1302906
USP
Halobetasol propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
21-Chloro-6α, 9-difluoro-11β, 17-dihydroxy-16β-methylpregna-1, 4-diene-3,20-dione 17-propionate, Ulobetasol propionate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
halobetasol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[C@@]21C(C4C([C@@]([C@H](C4)C)(OC(=O)CC)C(=O)CCl)(CC2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=CC31C)F
InChI
1S/C25H31ClF2O5/c1-5-21(32)33-25(20(31)12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15?,16?,18-,19?,22?,23?,24-,25-/m0/s1
chave InChI
BDSYKGHYMJNPAB-YKQIDFLYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)