B5188
Butenafine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Butenafine hydrochloride, Mentax, N-(p-tert-butylbenzyl)-N-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, N-[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
originador
Schering Plough
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H
chave InChI
LJBSAUIFGPSHCN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.