T8826
Terbinafine hydrochloride
Sinônimo(s):
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ylyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
cor
white to faint beige
solubilidade
methanol: soluble 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
fungi
yeast
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]\C(CN(C)Cc1cccc2ccccc12)=C(\[H])C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
chave InChI
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?