SML0283
Amorolfine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-morpholine hydrochloride, Ro 14-4767/002
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCC(C)(C)c1ccc(CC(C)CN2C[C@H](C)O[C@H](C)C2)cc1
InChI
1S/C21H35NO.ClH/c1-7-21(5,6)20-10-8-19(9-11-20)12-16(2)13-22-14-17(3)23-18(4)15-22;/h8-11,16-18H,7,12-15H2,1-6H3;1H/t16?,17-,18+;
chave InChI
XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)