SCP0242
Sperm Activating Peptide Sea Urchin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H71N13O14S2
Peso molecular:
1046.22
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥65%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Ala-Lys-Leu-Cys-Pro-Gly-Gly-Asn-Cys-Val
Aplicação
SAKLCPGGNCV is used in studies on the comparative roles and specificities of sperm-activating peptides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)