1287755
USP
Galantamine hydrobromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Galanthamine hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
galantamine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(O2)C[C@@H](O)C=C[C@@]13C4=C2C(OC)=CC=C4CN(C)CC3.Br
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
chave InChI
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Aplicação
- Galantamine Extended-Release Capsules
- Galantamine Hydrobromide
- Galantamine Oral Solution
- Galantamine Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)