1268772
USP
Metomidate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate monohydrochloride, NSC 168403
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metomidate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
chave InChI
NZEDTZKNEKPBGR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Etomidate
- Etomidate Injection
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)